Learn More
BD Medio Difco™ Mueller Hinton
Descripción
- Se utiliza en el cultivo de una amplia variedad de microorganismos exigentes y no exigentes
- Caldo Mueller Hinton, sin ajuste de cationes, es un medio de cultivo deshidratado que no se suplementa con iones de calcio ni magnesio.
- Está formulado para tener un bajo contenido de timina y timidina.
- Se puede utilizar para pruebas de sensibilidad antimicrobiana por dilución en caldo siempre que las concentraciones de iones de calcio y magnesio se ajusten de acuerdo con la norma M7 del CLSI.
- El hidrolizado ácido (digerido) de caseína y el extracto de carne suministran aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas, minerales, vitaminas, carbono y otros nutrientes para favorecer el crecimiento de microorganismos.
- El almidón actúa como coloide protector contra las sustancias tóxicas en el medio; la hidrólisis del almidón durante la esterilización en autoclave proporciona una pequeña cantidad de dextrosa, que sirve como fuente de energía.
- Muestra respuesta de cultivo a: Enterococcus faecalis 29212, Escherichia coli 25922, Pseudomonas aeruginosa 27853 y Staphylococcus aureus 29213
- pH (solución al 2,1%, °25 C): 7,3 ±0.1
- Calcio: 2,9 a 5,9 mg/L; Magnesio: 3,2 a 5,2 mg/L
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, CLSI |
| Formulario | Polvo deshidratado |
| Tipo de medios | Medio de Mueller Hinton |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de gran variedad de microorganismos exigentes y no exigentes |
| Tipo de empaquetado | Balde |
| Cantidad | 10 kg |