Learn More
BD Agar MacConkey Difco™
Descripción
- La base de agar MacConkey es un medio sólido recomendado para su uso en procedimientos cualitativos para el cultivo de bacilos gramnegativos.
- Las peptonas proporcionan nutrientes nitrogenados y aminoácidos
- El cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico
- El cristal violeta y las sales biliares inhiben la mayoría de los organismos grampositivos. La base de agar MacConkey se utiliza con carbohidratos añadidos para diferenciar los bacilos gramnegativos entéricos en función de las reacciones de fermentación.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar MacConkey |
| Formulación | 17 g/l de digestión pancreática de gelatina, 3 g/l de peptonas (carne y caseína), 10 g/l de lactosa, 1,5 g/l de sales biliares, 5 g/l de cloruro sódico, 13,5 g/l de agar, 0,03 g/l de rojo neutro, 1 mg/l de violeta cristal |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento diferencial de bacilos entéricos a base de fermentación de lactosa |
| Tipo de empaquetado | Balde |
| Cantidad | 10 kg |