Learn More
BD Caldo de levadura y moho BBL™ M-Green
Descripción
El caldo de levadura y moho M-Green es una modificación del medio líquido, el caldo de levadura y moho M, desarrollado para mejorar la eficiencia de la detección y enumeración de los hongos en el azúcar y otros materiales mediante el método de filtro de membrana. La fórmula revisada contiene el tinte indicador, verde de bromcresol.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de caldo | Caldo de levadura y moho M-Green |
| Detecta | Hongos |
| Formulario | Sólido |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la detección de hongos en el análisis rutinario de bebidas |
| Condiciones de incubación | De 30° a 35 °C durante 2 días |
| Método de purificación | Método de filtro de membrana |
| Cantidad | 500 g |