Learn More
BD Agujas y asas de inoculación desechables Difco™
Código de producto. 10492683
Change view
Click to view available options
Volumen:
1 μL
10 μL
Tipo de producto:
Asa de inoculación
Color:
Azul claro
Verde claro
Cantidad:
250/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen Tipo de producto Color Cantidad unitSize
10492683 1 μL Asa de inoculación Verde claro 250/paq. paquete de 250
10389822 10 μL Asa de inoculación Azul claro 250/paq. paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10492683 Proveedor BD N.º de proveedor 220214
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de calibración de tinción azul de Evans con cada caja de 1000 asas, que confirma su precisión y uniformidad
Las agujas de siembra estériles y desechables no requieren esterilización con llama.
  • Fabricado a partir de una resina plástica exclusiva para una flexibilidad controlada
  • Resisten el corte de la superficie del agar, pero proporcionan suficiente firmeza para recoger colonias difíciles.
  • Sin lubricantes, aceites ni car
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Volumen 1 μL
Material Resina de plástico
Esterilidad Estéril
Color Verde claro
Tipo de producto Asa de inoculación
Incluye Certificado de calibración de tinción azul de Evans
Cantidad 250/paq.