Learn More
BD Jeringa de dos piezas Luer-slip concéntrica Difco™Discardit™
Descripción
- Estéril
- De un solo uso
- Jeringas de dos piezas
- Sin agujas
- Consulte la gama de agujas desechables de Microlance™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, Directiva europea 93/42/CEE (procedimiento de conformidad, anexos V y VII), certificados: No. 95 Q 252156 y No. 252231 Q (referencias 309661 309620 con certificado de NSAI, No. 0050) |
| Material | Plástico |
| Color | Transparente |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de producto | Jeringa concéntrica Luer-Slip de 2 piezas |
| Desechables | Un solo uso |
| Graduaciones | 0,2 ml |
| Cantidad | 100/paq. |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Tipo de conexión | Luer Slip concéntrico |
| Mostrar más |