Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar de tripticasa de soja (agar de digerido de soja y caseína)
Descrizione
Aplicaciones:
- Se utiliza con o sin sangre para el cultivo y el aislamiento de varios organismos
- Se utiliza para pruebas de esterilidad
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar soja tripticasa |
| Tipo de producto | Agar soja tripticasa |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 15 g/l, digestión de papaína de soja 5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?