Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de dextrosa de patata
Código de producto. 11764985
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2000 g
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11764985 2000 g Balde 2 Kg
10105824 500 g Frasco 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11764985 Proveedor BD N.º de proveedor 213200
Edge
Para cultivo de levaduras y moho. BD Difco™ Medios de cultivo deshidratados: El agar de patata y dextrosa se suministra en formato deshidratado.
  • Formato deshidratado
  • Medios de cultivo
  • Sin DNR (látex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar de dextrosa de patata
Tipo de producto Agar
Formulación Fécula de patata (en infusión) 4 g/l, dextrosa 20 g/l
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de levaduras y mohos
Tipo de empaquetado Balde
Cantidad 2000 g