Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de dextrosa de patata
Código de producto. 10105824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2000 g
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
10105824 500 g Frasco 500 GR
11764985 2000 g Balde 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10105824 Proveedor BD N.º de proveedor 213400
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para cultivo de levaduras y moho. BD Difco™ Medios de cultivo deshidratados: El agar de patata y dextrosa se suministra en formato deshidratado.
  • Formato deshidratado
  • Medios de cultivo
  • Sin DNR (látex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar de dextrosa de patata
Tipo de producto Agar
Formulación 4 g/l de fécula de patata (por infusión), 20 g/l de dextrosa, 15 g/l de agar
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de levaduras y mohos
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.