Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar noble
Código de producto. 11798223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11798223 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 11798223 Proveedor BD N.º de proveedor 214230
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utilizan como agente de solidificación prácticamente sin impurezas. Los medios de cultivo deshidratados Difco™: agar noble son perfectos para procedimientos electroforéticos y nutricionales en los que se requiere una mayor pureza.
Utilizado como agente solidificante esencialmente libre de impurezas.Medios de cultivo deshidratados Difco™:El agar noble es perfecto para procedimientos electroforéticos y nutricionales donde se requiera una mayor pureza.
  • Agente solidificante
  • Libre de impurezas
Aplicaciones:
  • Se utiliza para procedimientos electroforéticos y nutricionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Concentración 1,5%
Contenido y almacenamiento <30 °C
Aditivo agar noble
Formulario Deshidratado
Para utilizar con (aplicación) Preparación de medios de cultivo microbiológicos, para procedimientos nutricionales y de electroforesis
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g