missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de caldo Giolitti - Cantoni
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | COMPF, ISO |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de caldo Giolitti-Cantoni |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | 10 g/l de triptona, 5 g/l de extracto de carne, 5 g/l de extracto de levadura, 20 g/l de manitol D, 5 g/l de cloruro sódico, 5 g/l de cloruro de litio, 1,2 g/l de glicina, 3 g/l de piruvato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza con solución de terulito de potasio al 3,5 % de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de «S. aureus» en alimentos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Giolitti-Cantoni Broth Base
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: lithium chloride, sodium pyruvate
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?