Learn More
BD Agar Columbia BBL™ con 5 % de sangre de oveja
Descripción
El agar Columbia con 5 % de sangre de oveja es un medio general de aislamiento primario enriquecido para todo tipo de usos que permite el crecimiento de todos los anaerobios clínicamente significativos y anaerobios facultativos. Se recomienda cuando se procesan muestras clínicas para organismos inusuales, y se utiliza como base para medios que contienen sangre y para formulaciones de medios selectivos en las que se utilizan diversas combinaciones de agentes antimicrobianos como aditivos.
El agar Columbia con 5 % de sangre de oveja obtiene sus propiedades superiores de apoyo al crecimiento de la combinación de dos peptona y extracto de levadura como proveedor de vitaminas del complejo B. El almidón de maíz se incluye para absorber los subproductos tóxicos contenidos en el espécimen y sirve como fuente de energía para los organismos que poseen alfaamilasas. La sangre de oveja permite la detección de reacciones hemolíticas y suministra el factor X (hemo) necesario para el crecimiento de muchas especies patógenas.
- Las colonias tienden a ser más grandes y el crecimiento es más exuberante que en medios que contienen otras bases de agar sangre
- Recomendado como medio de aislamiento primario en los estándares MiQ y en otros manuales de diagnóstico
- En muchos países europeos, este medio se ha convertido en el medio de aislamiento primario más frecuentemente utilizado para las muestras clínicas
- Buena respuesta cultural a Streptococcus pyogenes 19615, Streptococcus pneumoniae 6305, Staphylococcus aureus 25923 y Escherichia coli 25922
- pH (25 °C): 7,3 ± 0,2
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en la oscuridad a 2–8 °C en el envoltorio original hasta su uso. |
| Formato | Placas Stacker™ de 90 mm |
| Tipo de medios | Preparados |
| Tipo de producto | Agar |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 12,0 g/l, digestión péptica de tejido animal 5,0 g/l, extracto de levadura 3,0 g/l, extracto de ternera 3,0 g/l, almidón de maíz 1,0 g/l, cloruro de sodio 5,0 g/l, agar 13,5 g/l, 5 % de sangre de oveja desfibrinada |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el aislamiento y cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes |
| Cantidad | 20 unidad |