Learn More
BD Base agar Bordet Gengou Difco™
Código de producto. 11748942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11748942 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11748942 Proveedor BD N.º de proveedor 248200
Enriquecido con sangre desfibrinada para el aislamiento de B. pertussis y otras especies de Bordetella. La base de agar BD Difco™ Bordet Gengou forman parte de una amplia selección de medios deshidratados.
  • Enriquecido con sangre desfibrinada
  • Deshidratado
  • Medios de cultivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de medios Deshidratado
Tipo de producto Agar
Para utilizar con (aplicación) Para la detección y el aislamiento de B. pertussis y otras especies de Bordetella.
Cantidad 500 g