Learn More
BD Agar bilis esculina Difco™
Código de producto. 11703593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11703593 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11703593 Proveedor BD N.º de proveedor 299068
Especificaciones
Formulario Sólido
Tipo de medios Deshidratado
Tipo de producto Agar
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para diferenciar los enterococos y el grupo «Streptococcus bovis» de otros estreptococos.
Cantidad 500 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • bile esculin agar base
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P282-Llevar guantes que aíslen del frío/gafas/máscara.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: bile salts No. 3