Learn More
Dietilzinc, nominalmente 15 % p/p en hexanos, Thermo Scientific™
Código de producto. 11399369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399369 25 g 25 g
11309379 100 g 100 g
11389369 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11399369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089038.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-20-0
Fórmula molecular C4H10Zn
Peso molecular (g/mol) 123.50
Número MDL MFCD00009021
Clave InChI HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
PubChem CID 11185
SMILES CC[Zn]CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylzinc
Color Marrón a incoloro
Densidad 0.720g/mL
Temperatura de inflamación −40°C (−40°F)
Fórmula lineal Zn(C2H5)2
Cantidad 25 g
Número UN UN3394
Sensibilidad Air & Moisture Sensitive
Nombre IUPAC diethylzinc
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.49
Forma física Liquid