Learn More
Dietilcinc, nominalmente 15 % p/p en hexanos, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables
Código de producto. 11366299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366299 100g 100 g
1 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11366299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044880.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylzinc
CAS 557-20-0
Densidad 0.720 g/mL
Temperatura de inflamación −40°C (−40°F)
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula molecular C4H10Zn
Fórmula lineal Zn(C2H5)2
Número MDL MFCD00009021
Cantidad 100g
Número UN UN3394
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI IPSRAFUHLHIWAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn++].C[CH2-].C[CH2-]
Nombre IUPAC zinc; etano
Peso molecular (g/mol) 123.50
PubChem CID 11185
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.49