Learn More
Diethylzinc, nominally 15% w/w in hexane, packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal™ bottles
Código de producto. 16655905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16655905 100 mL 100 ml
16645905 800 mL 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16655905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37734.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 557-20-0 | C4H10Zn | 123.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-20-0
Fórmula molecular C4H10Zn
Peso molecular (g/mol) 123.50
Número MDL MFCD00009021
Clave InChI HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diethylzinc
SMILES CC[Zn]CC
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Forma física Liquid