Learn More
Diethylzinc, 96%
Código de producto. 15401547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Cilindro
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15401547 100 g Cilindro 100 g
1 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15401547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039564.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 557-20-0 | C4H10Zn | 123.50 g/mol
It is used as an important reagent in organic chemistry. It is used in organic synthesis as a source of the ethyl carbanion in addition reactions to carbonyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylzinc
CAS 557-20-0
Punto de fusión -28°C
Color Incolora
Densidad 1.18 g/mL
Punto de ebullición 124°C
Temperatura de inflamación -18°C (-1°F)
Envase Cilindro
Fórmula molecular C4H10Zn
Fórmula lineal Zn(C2H5)2
Número MDL MFCD00009021
Cantidad 100 g
Número UN UN3394
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Índice Merck 14,3131
Sinónimo diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Zn]CC
Nombre IUPAC zinc;ethane
Peso molecular (g/mol) 123.50
PubChem CID 11185
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.49
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Liquid