Learn More
Dietilvinilfosfonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11315828 2 g 2 g
11325828 0.5 g 0.50 g
11305828 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11315828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010368.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 682-30-4 | Molecular Formula: C6H13O3P | Molecular Weight: 164.14 g/mol
El dietilvinilfosfonato se utiliza en la preparación de dietil N-alquil-2-aminoetilfosfonato.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 682-30-4
Fórmula molecular C6H13O3P
Peso molecular (g/mol) 164.14
Número MDL MFCD00009079
Clave InChI DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl vinylphosphonate, vinylphosphonic acid diethyl ester, diethyl vinylphosphate, diethoxyphosphinylethene, phosphonic acid, vinyl-, diethyl ester, diethyl ethenylphosphonate, phosphonic acid, ethenyl-, diethyl ester, 1-ethenyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1at5g
PubChem CID 69629
SMILES CCOP(=O)(OCC)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylvinylphosphonate
Densidad 1.068g/mL
Punto de ebullición 202°C
Temperatura de inflamación 110° (230°F)
Índice de refracción 1.4290
Cantidad 2 g
Número UN UN3278
Nombre IUPAC 1-[etenil(etoxi)fosforil]oxi-etano
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación