Learn More
Dietiltoluendiamina, TRC
Código de producto. 30384920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30384920 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30384920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44230825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethyltoluenediamine
CAS 68479-98-1
Fórmula molecular C11 H18 N2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2,4(or 4,6)-Diethyl-6(or 2)-methyl-1,3-benzenediamine, 3,5-Diethyl-(2,4-or 2,6-)toluenediamine, Addolink 1701, Aradur 5200, Araldite HY 5200, Baytec 110, Baytec 505, Baytec Curative W, Baytec E 505, Curative W, Cure EPI-W, Curehard 10, Curing agent W, DETD, DETDA, DETDA 80, Diethyltoluenediamine, E 100, E 200, Epicure DX 6509, Epicure W, Epikote 6509, Epon W, Ethacure 100, Ethacure 100 Plus, Ethacure 100LC, Ethacure 100S, Ethacure 200, Ethacure 89, Ethacure A 100, Hardener DT, Hartcure 10, JER Cure W, JER Cure WA, Lonzacure DETDA, Lonzacure DETDA 80, PT 2712B1, Q 111, Q 111 (amine), SEIKA-S, Trivex Component B, VP-LS 2214, Vantico HY 5200
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18N2/c1-4-8-7(3)6-10(12)9(5-2)11(8)13/h6H,4-5,12-13H2,1-3H3
SMILES CCc1c(C)cc(N)c(CC)c1N
Nombre IUPAC 2,4-dietil-5-metilbenceno-1,3-diamina
Peso molecular (g/mol) 178.274
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.147