Learn More
Diethyltoluamide, MedChemExpress
Código de producto. 16422299
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422299 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16422299 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0978
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
MedChemExpress Diethyltoluamide is the most common active ingredient in insect repellents. It is intended to provide protection against mosquitoes, ticks, fleas, chiggers, leeches, and many other biting insects.
Diethyltoluamide is the most common active ingredient in insect repellents. It is intended to provide protection against mosquitoes, ticks, fleas, chiggers, leeches, and many other biting insects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyltoluamide
Forma física Liquid
CAS 134-62-3
Color Amarillo claro
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H17NO
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo DEET N,N-Diethyl-m-toluamide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (522.82 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (10.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(CC)CC)C1=CC=CC(C)=C1
Peso molecular (g/mol) 191.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 99.86%