Learn More
Dicloruro de dietilestaño, TRC
Código de producto. 30376665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376665 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30376665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD445255500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyltin-dichloride
CAS 866-55-7
Fórmula molecular C4 H10 Cl2 Sn
Cantidad 500 mg
Sinónimo Dichlorodiethylstannane, Dichlorodiethyltin, Diethyldichlorostannane, Diethyldichlorotin, Diethylstannyl Dichloride, Diethyltin Dichloride, NSC 302600
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H5.2ClH.Sn/c2*1-2;;;/h2*1H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES CC[Sn](Cl)(Cl)CC
Nombre IUPAC dicloro(dietil)estannano
Peso molecular (g/mol) 247.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.9182