Learn More
Dicloruro de dietilestaño, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyltin-dichloride |
| CAS | 866-55-7 |
| Fórmula molecular | C4 H10 Cl2 Sn |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Dichlorodiethylstannane, Dichlorodiethyltin, Diethyldichlorostannane, Diethyldichlorotin, Diethylstannyl Dichloride, Diethyltin Dichloride, NSC 302600 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C2H5.2ClH.Sn/c2*1-2;;;/h2*1H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| SMILES | CC[Sn](Cl)(Cl)CC |
| Nombre IUPAC | dicloro(dietil)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 247.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.9182 |