Learn More
Cloruro de dietiltiocarbamoil, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16667052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16667052 25 g 25 g
16657052 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16667052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465920250
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-11-9
Fórmula molecular C5H10ClNS
Peso molecular (g/mol) 151.65
Número MDL MFCD00022106
Clave InChI HUUSTUALCPTCGJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC (Clorometanetioil)dietilamina
SMILES CCN(CC)C(Cl)=S
Especificaciones
Vector alfa DIETHYLCARBAMOTHIOICCHLORIDE
Nombre del producto químico o material Cloruro de dietiltiocarbamol
Punto de fusión 45°C to 50°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 113°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Número UN 3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.66
Forma física Sólido