Learn More
Dietilestilbestrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10297113 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10297113 1 g 1 GR
10124690 5 g 5 GR
10358340 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10297113 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204130010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-53-1 | C18H20O2 | 268.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-53-1
Fórmula molecular C18H20O2
Peso molecular (g/mol) 268.36
Número MDL MFCD00002373
Clave InChI RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
Sinónimo diethylstilbestrol, stilbestrol, stilboestrol, distilbene, agostilben, estrobene, estromenin, stilboestroform, antigestil, palestrol
PubChem CID 448537
ChEBI CHEBI:41922
SMILES CC\C(=C(\CC)C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylstilbestrol
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 169°C to 175°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 06, III, 5619
Índice Merck 15, 3148
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethylether,ethanol,chloroform,aceton,e,methanol,arachis oil,olive oil
Nombre IUPAC 4-[(3E)-4-(4-hidroxifenil)hexa-3-en-3-il]fenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.34
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylstilbestrol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.