Learn More
Dietilsilano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359175 5 g 5 g
11369175 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359175 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16468.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.52€
    58.65€ / 5 g
    Ahorro 13.87€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 542-91-6 | C4H10Si | 86.209 g/mol
Diethylsilane is used as a precursor to prepare (3-allylsulfanyl-propyl)-diethyl-silane by using (Ph3P)3RhCl as reagent. It is also used in the chemical vapor deposition of SiO2 for microelectronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dietilsilano se utiliza como precursor para preparar (3-alilsulfanil-propil)-dietil-silano mediante el uso de (Ph3P)3RhCl como reactivo. También se utiliza en la deposición de vapores químicos de SiO2 para microelectrónica.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano, éter dietílico, 1,4-dioxano y benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases, oxígeno y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 542-91-6
Fórmula molecular C4H10Si
Peso molecular (g/mol) 86.209
Número MDL MFCD00039877
Clave InChI KZZFGAYUBYCTNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylsilane, silane, diethyl, unii-t6ea843e4k, c2h5 2sih2, 3-silapentane, silane, diethyl-,, diethylsilylene radical, diethylsilane, high purity min
PubChem CID 6327565
Nombre IUPAC dietilsilicio
SMILES CC[Si]CC
Specifications
Punto de ebullición 56°C
Nombre del producto químico o material Diethylsilane
Punto de fusión -132°C
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación −20°C (−4°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.392
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.684
Número UN UN1993
Beilstein 1730902
Índice Merck 14,3128
Información de solubilidad Miscible with terahydrofuran,diethyl ether,1,4-dioxane and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.23
Porcentaje de pureza ≥98%