Learn More
Dietilpirocarbonato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11486662 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486662 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 11486662 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215090205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.95€
    73.50€ / 5 ml
    Ahorro 21.45€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylpyrocarbonate
CAS 1609-47-8
Color Incolora
Densidad 1.12g/mL
Fórmula molecular C6H10O5
Número MDL MFCD00009106
Cantidad 5 mL
Sinónimo diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
Clave InChI FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Nombre IUPAC Dietil dicarbonato
Peso molecular (g/mol) 162.14
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl Pyrocarbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: diethyl polycarbonate