Learn More
Ácido dietilfosfonoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylphosphonoacetic Acid |
| CAS | 3095-95-2 |
| Fórmula molecular | C6H13O5P |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (Diethoxyphosphinyl)acetic Acid, (Diethylphosphono)acetic Acid, 2-(Diethoxyphosphoryl)acetic Acid, Diethoxyphosphorylacetic Acid, Diethyl Carboxymethanephosphonate, Diethyl Carboxymethylphosphonate, NSC 272281 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13O5P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCOP(=O)(CC(=O)O)OCC |
| Nombre IUPAC | ácido 2-dietoxifosforilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 196.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0501 |