Learn More
Ácido dietilfosfonoacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10643712 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10643712 25 g Frasco de vidrio 25 g
10080451 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10643712 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330670250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3095-95-2 | C6H13O5P | 196.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3095-95-2
Fórmula molecular C6H13O5P
Peso molecular (g/mol) 196.14
Número MDL MFCD00192032
Clave InChI DVQMPWOLBFKUMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-diethoxyphosphoryl acetic acid, diethylphosphonoacetic acid, diethyl carboxymethylphosphonate, diethoxyphosphorylacetic acid, diethyl phosphonoacetate, diethoxyphosphoryl acetic acid, acetic acid, diethoxyphosphinyl, acmc-20al82, diethylphosphonoethanoic acid, diethylcarboxymethylphosphonate
PubChem CID 36704
Nombre IUPAC ácido 2-dietoxifosforilacético
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylphosphonoacetic acid
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2200g/mL
Punto de ebullición 150.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4440 to 1.4460
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylphosphonoacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.