Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylphosphine oxide |
| CAS | 7215-33-0 |
| Fórmula molecular | C4H11OP |
| Cantidad | 1 g |
| Peso molecular (g/mol) | 106.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.1 |