Learn More
Dietilmetoxiborano, solución de 1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388136 100 mL 100 ml
11378136 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15107.AE
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 7397-46-8 | C5H13BO | 99.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7397-46-8
Fórmula molecular C5H13BO
Peso molecular (g/mol) 99.97
Número MDL MFCD00013240
Clave InChI FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxydiethylborane, methyl diethylborinate, diethyl methoxy borane, borinic acid, diethyl-, methyl ester, diethyl methoxyborane, unii-3ah40d7l25, diethyl-methoxyborane, methoxy-diethylborane, methoxydiethyl-borane
PubChem CID 522516
SMILES CCB(CC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylmethoxyborane
Densidad 0.868
Temperatura de inflamación −6°C (21°F)
Fórmula lineal (CH3CH2)2BOCH3
Índice de refracción 1.404
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Beilstein 2231225
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Nombre IUPAC Metil dietilborinato
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. 1 M en THF