Learn More
Dietilmetoxiborano, solución de 1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378136 25 mL 25 ml
11388136 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11378136 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15107.AC
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7397-46-8 | C5H13BO | 99.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7397-46-8
Fórmula molecular C5H13BO
Peso molecular (g/mol) 99.97
Número MDL MFCD00013240
Clave InChI FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxydiethylborane, methyl diethylborinate, diethyl methoxy borane, borinic acid, diethyl-, methyl ester, diethyl methoxyborane, unii-3ah40d7l25, diethyl-methoxyborane, methoxy-diethylborane, methoxydiethyl-borane
PubChem CID 522516
SMILES CCB(CC)OC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Diethylmethoxyborane
Densidad 0.868
Temperatura de inflamación −6°C (21°F)
Fórmula lineal (CH3CH2)2BOCH3
Índice de refracción 1.404
Cantidad 25 mL
Número UN UN2924
Beilstein 2231225
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Nombre IUPAC dietil(metoxi)borano
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. 1 M en THF
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.