Learn More
Dietilisobutiroilomalonato, TRC
Código de producto. 30378445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378445 500 mg
30370193 50 mg
30378988 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD496335500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21633-78-3
Fórmula molecular C11H18O5
Peso molecular (g/mol) 230.25
Nombre IUPAC Dietilo 2-(2-metilpropanoil)propanedioato
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylisobutyroylmalonate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18O5/c1-5-15-10(13)8(9(12)7(3)4)11(14)16-6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1154