Learn More
ftalato de dietilhexilo (ftalato de bis-(2-etilhexilo), Mikromol™
Código de producto. 30050314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30050314 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30050314 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0334.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
ftalato de dietilhexilo (ftalato de bis-(2-etilhexilo))
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
CAS 117-81-7
Nombres de analitos o componentes Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H38 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Diethylhexylphthalate, Bis-(2-ethylhexyl) Phthalate, Plastic additive 01, DEHP
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
Nombre IUPAC bis(2-etilhexil) benceno-1,2-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 390.56
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.277 g/mol