Learn More
Dietiléter a.r. Estabilizada con BHT de 5 a 7 ppm para uso en laboratorio, Chem Lab
Código de producto. 15172116
Cambiar vista
Click to view available options
Dietiléter a.r. Estabilizado con 5 a 7 ppm BHT para uso en laboratorio, 1 l
Código de producto.
15172116 Dietiléter a.r. Estabilizado con 5 a 7 ppm BHT para uso en laboratorio, 1 l
1 options
Código de producto. 15172116 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.0405.1000
Especificaciones
Punto de fusión -116°C
CAS 60-29-7
Color Incolora
Acidez < 0.0002 meq/g
Densidad 0.71 g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación -40 °C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación < 0.001%
Intervalo de porcentaje de ensayo > 99.5%
Fórmula molecular C4H10O
Número MDL MFCD00011646
Agua < 0.001%
Punto de ebullición 34°C
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nombre IUPAC etoxietano
Peso molecular (g/mol) 74.12
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylether