Learn More
Dietiéter, >99,5 %, estabilizado, compendio múltiple, Chem-Lab
Código de producto. 13208213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
GVB
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13208213 1 L GVB 1 litro
1 options
Código de producto. 13208213 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.0403.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.70€
    26.30€ / 1 litros
    Ahorro 7.40€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Dietiéter muy puro estabilizado con 5 a 7 ppm de BHT para uso en laboratorio. Cumple con la DAB, Farmacopea Especificaciones de la Farmacopea Europea y Británica
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylether
CAS 60-29-7
Densidad 0.71g/mL
Cantidad 1 L
Envase GVB
Fórmula molecular C4H10O
Número MDL MFCD00011646
Número UN UN1155
Agua <0.2%
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nombre IUPAC etoxietano
Peso molecular (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,12g/mol
Porcentaje de pureza >99.5%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylether v.p.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylether