Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido dietilenotriaminopentaacético, sal pentasódico, téc., solución acuosa al 40 %
Código de producto. 10686991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
3 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 Kg
250 GR
3 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10686991 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10116613 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10055810 3 kg Frasco de vidrio 3 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10686991 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 407290010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 140-01-2 | C14H18N3Na5O10 | 503.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt
Nombre de nota 40% Aqueous Solution
CAS 140-01-2, 7732-18-5
Punto de fusión -40°C
Densidad 1.2900g/mL
pH 11.0 to 12.0 (1% aq. soln.)
Punto de ebullición 106°C
Temperatura de inflamación >100°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H18N3Na5O10
Fórmula lineal NaOCOCH2N(CH2CH2N(CH2COONa)2)2
Índice de refracción 1.4185 to 1.4205
Número MDL MFCD00051016
Cantidad 1 kg
Beilstein 04, III, 1190
Gravedad específica 1.29
Sinónimo pentasodium dtpa, tetralon b, trilon c, versenex 80, pentasodium pentetate, hamp-ex 80, detarex py, kiresuto p, chelest p, plexene d
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: mixible with many organic solvents
Clave InChI LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC pentasodio;2-[bis[2-[bis(carboxilatometilo)amino]etil]amino]acetato
Peso molecular (g/mol) 503.26
PubChem CID 8779
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.26
Porcentaje de pureza 39 to 41%
Grado Técnico
Forma física Solución
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.