Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido dietilenotriaminopentaacético, sal pentasódico, téc., solución acuosa al 40 %
Código de producto. 10116613 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
3 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
3 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10116613 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10686991 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10055810 3 kg Frasco de vidrio 3 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10116613 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 407292500
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 140-01-2 | C14H18N3Na5O10 | 503.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt
Nombre de nota 40% Aqueous Solution
CAS 140-01-2, 7732-18-5
Punto de fusión -40°C
Densidad 1.2900g/mL
pH 11.0 to 12.0 (1% aq. soln.)
Punto de ebullición 106°C
Temperatura de inflamación >100°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H18N3Na5O10
Fórmula lineal NaOCOCH2N(CH2CH2N(CH2COONa)2)2
Índice de refracción 1.4185 to 1.4205
Número MDL MFCD00051016
Cantidad 250 g
Beilstein 04, III, 1190
Gravedad específica 1.29
Sinónimo pentasodium dtpa, tetralon b, trilon c, versenex 80, pentasodium pentetate, hamp-ex 80, detarex py, kiresuto p, chelest p, plexene d
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: mixible with many organic solvents
Clave InChI LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC pentasodio;2-[bis[2-[bis(carboxilatometilo)amino]etil]amino]acetato
Peso molecular (g/mol) 503.26
PubChem CID 8779
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.26
Porcentaje de pureza 39 to 41%
Grado Técnico
Forma física Solución