Learn More
Dianhídrido de ácido dietilenotriaminopentaacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318186 1 g 1 g
11328186 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15178.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 23911-26-4 | C14H19N3O8 | 357.319 g/mol
Diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride is a reagent used for introducing a strong chelator. It is employed in the synthesis of macrocyclic ligands and lanthanide complexes that are useful as MRI enhancers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dianhídrido de ácido dietilenotriaminopentaacético es un reactivo que se utiliza para introducir un quelante fuerte. Se emplea en la síntesis de ligandos macrocíclicos y complejos de lantanidos que son útiles como potenciadores de RM.
Solubilidad
Hidrolizar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 20 °C. Es sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23911-26-4
Fórmula molecular C14H19N3O8
Peso molecular (g/mol) 357.319
Número MDL MFCD00010697
Clave InChI RAZLJUXJEOEYAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dtpa-anhydride, cyclic dtpa anhydride, 2-bis 2-2,6-dioxomorpholino ethyl amino acetic acid, unii-wnm9rlh5x9, wnm9rlh5x9, diethylenetriaminepentaacetic dianhydride, diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride, cdtpaa, glycine, n,n-bis 2-2,6-dioxo-4-morpholinyl ethyl, bis 2-2,6-dioxomorpholin-4-yl ethyl amino acetic acid
PubChem CID 100825
Nombre IUPAC ácido 2-[bis[2-(2,6-dioxomorfolin-4-il)etil]amino]acético
SMILES C1C(=O)OC(=O)CN1CCN(CCN2CC(=O)OC(=O)C2)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride
Punto de fusión ∽190°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 1230954
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.32
Porcentaje de pureza 95%