Learn More
Ácido dietilenotriaminopentaacético, + 98, %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444323 250 g 250 g
11434323 1000 g 1000 g
11454323 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444323 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10926.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 67-43-6 | C14H23N3O10 | 393.349 g/mol
Diethylenetriaminepentaacetic acid is used as chelating agent and forms complexes with metal ions. It finds application as a magnetic resonance imaging (MRI) contrasting agent, since it improves the image by forming a complex with a gadolinium ion. It can also be used for treatment of radioactive materials such as plutonium, americium and other actinides. It is an active component of manganese and zinc fertilizers used in agrochemical industry. It acts as a color inhibitor and is used in the production of acrylon. It is also used in soaps as a water softener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido dietilenotriaminopentaacético se utiliza como agente quelante y forma complejos con iones metálicos. Encuentra aplicación como un agente de contraste por resonancia magnética (IRM), ya que mejora la imagen formando un complejo con un ion gadolinio. También se puede utilizar para el tratamiento de materiales radiactivos como plutonio, americio y otros actínidos. Es un componente activo de los fertilizantes de manganeso y zinc utilizados en la industria agroquímica. Actúa como inhibidor de color y se utiliza en la producción de acrilones. También se utiliza en jabones como suavizante de agua.
Solubilidad
Soluble en agua y álcali.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-43-6
Fórmula molecular C14H23N3O10
Peso molecular (g/mol) 393.349
Número MDL MFCD00004289
Clave InChI QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
PubChem CID 3053
ChEBI CHEBI:35739
Nombre IUPAC ácido 2-[bis[2-[bis(carboximetil)amino]etil]amino]acético
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylenetriaminepentaacetic acid
Punto de fusión ∼220°C (decomposition)
Densidad 1.56
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 1810219
Índice Merck 14,7125
Información de solubilidad Soluble in water and alkali.
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.35
Porcentaje de pureza ≥98%