Learn More
Dietilenetriaminapenta(ácido metilenofosfónico), grado técnico 50%, TRC
Código de producto. 30180281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
25 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180281 50 mL 50 ml
30180172 25 mL 25 ml
30180098 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44635850ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15827-60-8
Fórmula molecular C9H28N3O15P5
Peso molecular (g/mol) 573.2
Sinónimo Phosphonic acid, [[(phosphonomethyl)imino]bis[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]]tetrakis- (9CI), Phosphonic acid, [[bis[2-[bis(phosphonomethyl)amino]ethyl]amino]methyl]- (8CI), P,P’,P’’,P’’’-[[(Phosphonomethyl)imino]bis[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]]tetrakis[phosphonic acid], CIX, Cublen D 50, Cublen DNC 450, DETPMP, DQ 2060, DTPA-P, DTPF, DTPMP, DTPMPA, DTPP, DTPPA, Dequest 2060, Dequest 2060A, Dequest 2060S, Dequest SPE 9505, Diethylenetriamine-N,N,N',N' ',N' '-penta(methylenephosphonic acid), Diethylenetriamine-N,N,N',N' ',N' '-pentakis(methylenephosphonic acid), Diethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid), Diethylenetriaminepentakis(methylenephosphonic acid), Diethylenetriaminepentakis(methylphosphonic acid), Diethylenetriaminopenta(methylenephosphonic acid), Ethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid), Lonza 905, Sequion 40H50, Sirrix Antox, Versenate PS
Nombre IUPAC [ácido metilfosfónico [bis(fosfonometil)amino]etilamino
SMILES OP(=O)(O)CN(CCN(CP(=O)(O)O)CP(=O)(O)O)CCN(CP(=O)(O)O)CP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid) (technical grade)
Cantidad 50 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C9H28N3O15P5/c13-28(14,15)5-10(1-3-11(6-29(16,17)18)7-30(19,20)21)2-4-12(8-31(22,23)24)9-32(25,26)27/h1-9H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)(H2,25,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 573.0208