Learn More
Ácido dietilentriaminapenta-acético, sal sódica, técnico, solución, aproximadamente 40 % (p/p), Fisher Chemical
Código de producto. 10030110 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
10030110 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10030110 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/2350/08
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 106°C
Punto de fusión -40°C
CAS 140-01-2
Color Amarillo
pH 11 to 12
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular C14H18N3Na5O10
Número MDL 51016
Clave InChI LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC pentasodio 2-[bis({2-[bis(carboxilatometilo)amino]etil})amino]acetato
Peso molecular (g/mol) 503.26
Envase Frasco de vidrio ámbar