Learn More
Dietilenestramina, TRC
Código de producto. 30385957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385957 10 g
30385096 50 g
30373869 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44425510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-40-0
Fórmula molecular C4H13N3
Peso molecular (g/mol) 103.17
Sinónimo N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 1,4,7-Triazaheptane, 1,5-Diamino-3-azapentane, 2,2'-Diaminodiethylamine, 2,2'-Iminobis(ethanamine), 2-(2-Aminoethylamino)ethylamine, 3-Azapentane-1,5-diamine, 3-Azapentanediyl-1,5-diamine, Ancamine DETA, Bis(2-Aminoethyl)amine, Bis(beta-Aminoethyl)amine, ChS-P 1, D 93856, DEH 20, DETA, Epicure 3223, Epicure 3290, Epicure T, Epon 3223, H 9506, JER Cure T, JER-T, N,N-Bis(2-Aminoethyl)amine, N-(2-Aminoethyl)-1,2-ethanediamine, N-(2-Aminoethyl)ethylenediamine, NCI 138881, NSC 446, P 11, P 11 (Crosslinking Agent)
Nombre IUPAC N'-(2-aminoetil)etano-1,2-diamina
SMILES NCCNCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylenetriamine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.1109