Learn More
Dietilentriamina-N,N,N',N″ ,NORTE″ -ácido pentaacético, 90%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11418111 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418111 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11418111 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215147891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    226.80€ / 1 Kg
    Ahorro 12.20€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylenetriamine-N,N,N',N”,N”-pentaacetic acid
CAS 67-43-6
Color Blanco
Densidad 1.770g/mL
Fórmula molecular C14H23N3O10
Cantidad 1 kg
Sinónimo pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
Clave InChI QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-[bis[2-[bis(carboximetil)amino]etil]amino]acético
Peso molecular (g/mol) 393.349
PubChem CID 3053
ChEBI CHEBI:35739
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.3
Porcentaje de pureza 0.9
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid