Learn More
Dietilenotriamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diethylenetriamine is used as a solvent for plastics, dyes and in chemical synthesis. It serves as a curing agent for epoxy-resins. As a tridentate ligand, it form complexes such as Co(dien)(NO2)3 in coordination chemistry. It is also used as a fuel additive. It reacts with fatty acid resulting in the formation of amidoamines, which are used as corrosion inhibitors in the petroleum industry. It is associated with unsymmetrical dimethylhydrazine to prepare hydyne, which is a propellant for liquid-fuel rockets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La dietilenotriamina se utiliza como disolvente para plásticos, colorantes y en síntesis química. Sirve como endurecedor para resinas epoxídicas. Como ligando tridentato, forma complejos como Co(dien)(n.º2)3 en química de coordinación. También se utiliza como aditivo de combustible. Reacciona con el ácido graso dando lugar a la formación de amidoaminas, que se utilizan como inhibidores de la corrosión en la industria del petróleo. Se asocia con dimetilhidracina asimétrica para preparar hydyne, que es un propulsor para cohetes de combustible líquido.
Solubilidad
Miscible con agua y etanol. No miscible con éter.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y cobre.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Diethylenetriamine |
| Punto de fusión | -40°C |
| Densidad | 0.952 |
| Punto de ebullición | 200°C to 204°C |
| Temperatura de inflamación | 94°C (201°F) |
| Olor | Ammonia-like |
| Fórmula lineal | H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2 |
| Índice de refracción | 1.483 |
| Cantidad | 100 mL |
| Número UN | UN2079 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Diethylenetriamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethylenetriamine