Learn More
Dietilenotriamina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656682 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656682 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10090840 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10510381 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
11995181 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10656682 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114312500
Solicitar formato a granel o personalizado
Dietilenotriamina, + 98 %, C4H13N3, número CAS-111-40-0, 1,4,7-triazaheptano, 2,2'-diaminodietilamina, dietilenotriamina, 2,2'-iminodietilamina, bis 2-aminoetil amina, barsamida 115, ancamina deta, n,n-bis 2-aminoetil amina, epicure t, triamina dietileno, 2,5 l, 98 % mín. (GC), 04,255
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-40-0
Fórmula molecular C4H13N3
Peso molecular (g/mol) 103.17
Número MDL MFCD00008171
Clave InChI RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
PubChem CID 8111
ChEBI CHEBI:30629
SMILES NCCNCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylenetriamine
Punto de fusión -40.0°C
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 206.0°C
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4826 to 1.4846
Cantidad 250 mL
Beilstein 04,255
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most common organic solvents, soluble in hydrocarbons
Nombre IUPAC N'-(2-aminoetil)etano-1,2-diamina
Viscosidad 5.05 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylenetriamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.