Learn More
Éter monolaurilo de dietilenoglicol, TRC
Código de producto. 30133211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133211 500 mg 500 miligramos
30009246 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD444385500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3055-93-4
Fórmula molecular C16H34O3
Peso molecular (g/mol) 274.44
Sinónimo 2-[2-(Dodecyloxy)ethoxy]ethanol, Bis(oxyethylene) Dodecyl Ether, C12EO2, Diethylene Glycol Dodecyl Ether, Diethylene Glycol Monododecyl Ether, Diethylene Glycol Monoether with Conol 20P, Diethyleneglycol Lauryl Ether, Dodecyl Diethylene Glycol, LA 2, LA 2 (Alcohol), LAE 2, Nikkol BL 2SY, Simulsol P 2
Nombre IUPAC 2-(2-dodecoxietoxi)etanol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyleneglycol Monolauryl Ether
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-18-15-16-19-14-12-17/h17H,2-16H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.2508