Learn More
Dietilenglicol, TRC
Código de producto. 30372348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372348 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30372348 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD444285500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Oxydiethanol
CAS 111-46-6
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C4 H10 O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Diethylene glycol (8CI), 2,2'-Oxybis[ethanol], 1,5-Dihydroxy-3-oxapentane, 2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), 2,2'-Oxydiethanol, 2,2'-Oxyethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethanol, 2-Hydroxyethoxyethanol, 3-Oxapentamethylene-1,5-diol, 3-Oxapentane-1,5-diol, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Bis(β-hydroxyethyl) ether, Brecolane NDG, DEG, DST Powder 1.6, Deactivator E, Dicol, Digenos, Diglycol, Digol, Dissolvant APV, Ethylene diglycol, NSC 36391, TL4N, β,β'-Dihydroxydiethyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
SMILES OCCOCCO
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietoxi)etanol
Peso molecular (g/mol) 106.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.063
Porcentaje de pureza >95