Learn More
Éter monopentílico de dietilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylene Glycol Monopentyl Ether |
| CAS | 18912-81-7 |
| Fórmula molecular | C9 H20 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[2-(Pentyloxy)ethoxy]ethanol, Diethylene Glycol Monoamyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20O3/c1-2-3-4-6-11-8-9-12-7-5-10/h10H,2-9H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCOCCOCCO |
| Nombre IUPAC | 2-(2-pentoxietoxi)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 176.253 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.141 |