Learn More
Monolurato de Dietilenoglicol (>90%), TRC
Código de producto. 30384986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384986 5 g
30379759 1 g
30382027 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4443605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-20-8
Fórmula molecular C16 H32 O4
Peso molecular (g/mol) 288.42
Sinónimo Dodecanoic Acid 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl Ester
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietoxi)dodecanoato de etil
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene Glycol Monolaurate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H32O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(18)20-15-14-19-13-12-17/h17H,2-15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.2301