Learn More
Éter monoetílico de dietilenglicol, ReagentPlus™ 99 %, Honeywell™
Código de producto. p-7120386 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 L
20 L
Envase:
Bidón de acero inoxidable
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
20 litros
4 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15665780 100 mL Glass bottle 100 ml
15675780 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15668420 4 L Glass bottle 4 litros
15685780 20 L Bidón de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15665780 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 537616100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-90-0
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.175
Número MDL MFCD00002872
Clave InChI XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
PubChem CID 8146
ChEBI CHEBI:40572
Nombre IUPAC 2-(2-etoxietoxi)etanol
SMILES CCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol monoethyl ether
Densidad 0.999g/mL at 25°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.427
Cantidad 100 mL
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1736441
Densidad del vapor 4.63 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.17g/mol
Porcentaje de pureza 99%